Documents
MHA000P2E
Millipore
Milieu liquide pour coliformes totaux m-Endo
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for coliforms
Synonyme(s) :
Milieu m-Endo pour microfiltration, Milieu liquide m-Endo pour coliformes
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
Couleur
pink to light purple, with slight precipitate
Entrée
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beer
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia spp.
coliforms
Description générale
Le bouillon pour coliformes totaux m-Endo est un milieu sélectif et différentiel utilisé pour estimer le nombre de bactéries coliformes présentes dans des échantillons d'eau au moyen d'une technique de filtration sur membrane. Le milieu permet de distinguer les bactéries fermentant le lactose de celles qui ne le fermentent pas. L'utilisation de sulfite de sodium et de fuchsine basique à la place des sels biliaires inhibe la croissance des bactéries à Gram positif. Les bactéries fermentant le lactose produisent de l'acétaldéhyde qui réagit avec le sulfite de sodium et la fuchsine pour former des colonies rouges. La fermentation rapide du lactose par les micro-organismes produit des aldéhydes, ce qui entraîne l'apparition de reflets métalliques. Les bactéries qui ne fermentent pas le lactose forment des colonies incolores.
Application
Le bouillon pour coliformes totaux m-Endo convient à la détection de coliformes totaux dans des échantillons d'eau. Il permet de distinguer les bactéries fermentant le lactose de celles qui ne le fermentent pas.
Caractéristiques et avantages
  • Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
  • Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (méthodes de référence pour l'analyse de l'eau et des eaux usées)
Temps d'incubation : 24 h ± 2 h
Température d'incubation : 35 °C ± 0,5 °C
Remarque sur l'analyse
Les colonies de coliformes sont rouge foncé avec des reflets métalliques verts.
Micro-organismes ciblés : coliformes totaux
Micro-organismes à rechercher
E. coli (ATCC 25922)
Culture mixte (E. coli, P. aeruginosa et P. vulgaris)
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Improved membrane filter medium for the detection of coliform organisms
J. Amer. Water Works Assoc., 50(2), 193-196 (1958)
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 50(2), 233-233 (2011)