Principaux documents
MHA000P2T
Millipore
Bouillon à l′extrait de glucose et tryptone
Tryptone Glucose Extract Broth
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Synonyme(s) :
Bouillon TGE
50
144,00 $
144,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50
144,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
144,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Entrée
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
nonselective for
Description générale
Le bouillon TGE (tryptone, glucose, extrait de levure) est recommandé pour le dénombrement des bactéries hétérotrophes dans l'eau, l'air, le lait et les produits laitiers. Il constitue un milieu standard pour la numération sur plaque bactériologique et peut également être utilisé pour détecter les bactéries thermophiles dans le lait et les produits laitiers. La tryptone et l′extrait de levure fournissent les composés en azote et carbone, les acides aminés à longue chaîne, le complexe vitaminique B et d′autres nutriments essentiels à la croissance. Le glucose est la source d′énergie. Les colonies apparaissent transparentes à blanc crème et certaines peuvent produire un pigment.
Application
Le bouillon TGE est utilisé comme milieu non sélectif pour détecter les micro-organismes hétérotrophes totaux dans l′eau, les produits laitiers et les autres liquides tels que la bière, l′eau en bouteille, le cidre, les boissons sucrées, les boissons pour sportifs et le vin (2). Ce milieu trouve une application dans les domaines clinique, cosmétique, environnemental, alimentaire/des boissons et de contrôle qualité industriel.
Caractéristiques et avantages
  • Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
  • Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Temps d′incubation : 18–120 heures
Température d′incubation : 28–35 °C
Remarque sur l'analyse
Les colonies apparaissent transparentes à blanc crème et certaines peuvent produire un pigment
Micro-organismes ciblés : Germes totaux
Organismes de contrôle qualité
E. coli (ATCC 25922)
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Greenberg et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review