Principaux documents
MC0010025
Millipore
Échantillonneur Coli-Count
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
Synonyme(s) :
Milieu pour coliformes, Échantillonneur Coli-Count bleu
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32160607
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le produit MC0010025 n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Matériaux
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Niveau de qualité
Gamme de produits
Coli-Count
Conditionnement
box of 25 units
Fabricant/nom de marque
Coli-Count
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilité
Incubator
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
coliforms
Description générale
L′échantillonneur Coli-Count permet de réaliser une analyse microbiologique simple, rapide et efficace des échantillons d′eau. Cette technique ne requiert pas l′équipement et le matériel encombrant et onéreux généralement associés aux techniques de test classiques. L′échantillonneur Coli-Count Blue Test contient un milieu exclusif conçu pour la récupération des organismes coliformes.
Application
L′échantillonneur Coli-Count est utilisé pour détecter les bactéries coliformes dans les eaux environnementales, les eaux des tours de refroidissement, les eaux de traitement, les eaux de qualité laboratoire et électronique, l′eau de dialyse et les produits alimentaires ou de boissons.
Conditionnement
Palettes
Adéquation
Test d′échantillonnage de coliformes par trempage
Caractéristiques
Temps d′incubation : 22–24 heures
Température d′incubation : 35 °C ± 2
Forme physique
Code couleurs : Bleu
Remarque sur l'analyse
Les colonies coliformes sont de couleur bleu à bleu-vert. Les colonies non coliformes peuvent être vertes, grises ou blanc cassé.
Micro-organismes ciblés : Espèces coliformes
Organismes de contrôle qualité
Organismes d′eaux usées issus d′effluents primaires, E. aerogenes, E. coli, P. aeruginosa ; Récupération ≥ 80 %
Autres remarques
Veuillez contacter le service technique pour des informations concernant la durée de conservation.
Informations légales
Coli-Count is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.