Principaux documents
1.00778
Millipore
Cult Dip Combi
For detection of total bacterial count and yeasts & fungi in liquid samples
Synonyme(s) :
Lame gélosée pour immersion, Paddle Tester (testeur à lame gélosée)
10 UNITS
60,30 $
60,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 UNITS
60,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.74
60,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
clear plastic tube
green plastic cap
white plastic (Dip slide)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Envirocheck
Conditionnement
pkg of 10 tubes
Fabricant/nom de marque
Envirocheck
Conditions de stockage
do not freeze
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Température de stockage
room temp
Adéquation
coliforms
fungi
yeasts
Description générale
Le dispositif Cult Dip Combi est un testeur à lame gélosée prêt à l'emploi pour la détermination semi-quantitative des micro-organismes présents dans des échantillons liquides. La lame est enduite de deux géloses différentes sur ses deux faces pour le dénombrement des bactéries totales d'une part, et le dénombrement des moisissures et levures totales d'autre part.La face revêtue de gélose TTC (incolore) est destinée au dénombrement des bactéries totales, tandis que celle enduite de gélose dextrosée à la pomme de terre modifiée (couleur orange) est destinée au dénombrement des levures et champignons.Après avoir été dévissée du tube, la lame est mise en contact avec l'échantillon liquide soit par immersion dans le liquide, soit par pulvérisation d'une petite quantité du liquide, soit en étant passée sous un filet du liquide. Elle est ensuite revissée sur le tube et incubée en position verticale.Les résultats du dénombrement des bactéries totales peuvent être lus après 24 à 48 heures d'incubation à une température de 27 °C à 30 °C, mais il faut attendre 3 jours pour pouvoir dénombrer les levures et les champignons. Il est également possible d'incuber les tubes à température ambiante. Il faut alors compter 2 à 4 jours pour lire les résultats de dénombrement des bactéries totales, et 4 à 7 jours pour les moisissures et levures totales.
Application
Le Cult Dip Combi peut être utilisé pour déterminer le nombre total de bactéries, de levures et de champignons présents dans des échantillons liquides dans le cadre de la surveillance environnementale et industrielle.
Remarque sur l'analyse
Contamination microbienne : aucune croissance
pH
- gélose TTC :
6,6 - 7,2
- gélose dextrosée à la pomme de terre : 6,3 - 6,8
Croissance : gélose TTC
- Escherichia coli :
croissance/colonies rougeâtres
- Proteus mirabilis : croissance/colonies rougeâtres
- Klebsiella pneumoniae : croissance/colonies rougeâtres
- Pseudomonas aeruginosa : croissance/colonies rougeâtres
- Enterococcus faecalis : croissance
- Levure sauvage (souche 2) : croissance/colonies rougeâtres
- Levure sauvage (souche 4): aucune/faible croissance
- Penicillium commune ATCC 10428 : croissance
Croissance : gélose dextrosée à la pomme de terre
- Escherichia coli :
aucune croissance
- Proteus mirabilis : aucune croissance
- Klebsiella pneumoniae : aucune croissance
- Pseudomonas aeruginosa : inhibition
- Enterococcus faecalis : aucune croissance
- Levure sauvage (souche 2) : croissance
- Levure sauvage (souche 4) : croissance
- Penicillium commune ATCC 10428 : croissance
Informations légales
CULT DIP COMBI is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.