MABT852M
Anti-Podoplanin Antibody, clone LpMab-21
clone LpMab-21, from mouse
Synonyme(s) :
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LpMab-21, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDPN(10630)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et. al. (2017). Cancer Med. 6(2):382-396).
Cell Structure
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Podoplanin in one million HEK293 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1