MABT84
Anti-Aggrecan Antibody, clone 1-C-6
clone 1-C-6, from mouse
Synonyme(s) :
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1-C-6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, bovine
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAN(176)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aggrecan in normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable