MAB336
Anti-Syntaxin Antibody, clone SP8
ascites fluid, clone SP8, Chemicon®
Synonyme(s) :
Syntaxin 1A, Neuron-specific Antigen HPC-1, STX1A
439,00 $
About This Item
439,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP8, monoclonal
Espèces réactives
hamster, human, pig, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STX1A(6804)
Spécificité
Immunogène
Application
Formalin fixed (fixed <4 weeks)
Western blotting at 1:100-1:10,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable