MABT1357
Anti-IZUMO1 Antibody, clone Mab120
clone Mab120, from rat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Mab120, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Izumo1(73456)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Western Blotting applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Immunofluorescence applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IZUMO1 in mouse testis tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité