MABT1332
Anti-Tspan-8 Antibody, clone 40/15-1B11-63-76-8
clone 40/15-1B11-63-76-8, from rat
Synonyme(s) :
Tetraspanin-8, Tspan-8
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
40/15-1B11-63-76-8, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tspan8(216350)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Tspan-8 in LIM1215 positive for Tspan8 and HEK293T cell lysates.
Cell Structure
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Tspan-8 in mouse colon tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité