MABS456
Anti-PTP1B Antibody (Oxidized), clone scFvs 45
clone scFvs 45, from chicken
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
scFvs 45, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: This antibody immunoprecipitated PTP1B (Oxidized) recombinant (aa 1-321; WT and CASA mutant) (Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127-2143).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot detected PTP1B (Oxidized) in recombinant PTP1B (aa 1-321; WT and CASA mutant) and scFv45) (Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185-198).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot detected PTP1B (Oxidized) in recombinant PTP1B (aa 1-321; WT and CASA mutant)and scFv45) (Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127-2143).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 278 ng of this antibody detected PTP1B (Oxidized) in recombinant PTP1B (aa 1-321; WT and CASA mutant) and scFv45 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable