Principaux documents
MABS1291
Sigma-Aldrich
Anti-Cas9 Antibody, C-term. clone 10C11-A12
clone 10C11-A12, from mouse
Synonyme(s) :
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
100 μG
523,00 $
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
523,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C11-A12, monoclonal
Espèces réactives
bacteria
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 (UniProt Q99ZW2; also known as SpyCas9) is encoded by the Streptococcus pyogenes serotype M1 gene cas9 (also known as csn1) gene (Gene ID 901176). Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPRs) are DNA loci containing short repetitions of base sequences complementary to antecedent mobile elements and target invading nucleic acids. Each repetition is followed by short segments of spacer DNA from previous exposures to a virus. ′ Les clusters CRISPR sont transcrits et transformés en ARN CRISPR (ARNcr). In type II CRISPR systems, correct processing of pre-crRNA requires a trans-encoded small RNA (tracrRNA), endogenous ribonuclease 3 (rnc), and Cas9. Cas9/crRNA/tracrRNA endonucleolytically cleaves linear or circular dsDNA target complementary to the spacer. ′′
Spécificité
Clone 10C11-A12 recognizes an epitope located in the C-terminal region of Cas9.
Immunogène
His-tagged recombinant S.pyogenes Cas9 C-terminal fragment.
Application
Analyse par immunocytochimie : µ
µµ
µµ
Clone 10C11-A12 hybridoma culture supernatant detected doxycycline treatment-induced expression of a FLAG-tagged Cas9 construct under the control of the PTight promoter in a HeLa-derived Tet-ON cell line (Courtesy of Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria).
Anti-Cas9 Antibody, C-term. clone 10C11-A12 is an antibody against Cas9 for use in Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, and Western Blotting.
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 158 kDa. 158,4 kDa (poids déterminé par calcul).
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1