MABE1668
Anti-Cas9 Antibody, CT Antibody, clone 6G12-H11
clone 6G12-H11, from mouse
Synonyme(s) :
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
502,00 $
About This Item
502,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G12-H11, monoclonal
Espèces réactives
Streptococcus pyogenes
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed full-length nuclease-dead Cas9 in 10 µg of lysate from transfected NIH/3T3 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable