MABS1165
Anti-HSD17B3 Antibody, clone 3E11.2
clone 3E11.2, from mouse
Synonyme(s) :
Testosterone 17-beta-dehydrogenase 3, 17-beta-HSD 3, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3, Short chain dehydrogenase/reductase family 12C member 2, Testicular 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E11.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSD17B3(3293)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD17B3 in 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable