SAB2500451
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-G3PD, Anti-GAPD, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Anti-HGNC:4141, Anti-MGC88685
637,00 $
About This Item
637,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-GAPDH (Internal) antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable