Principaux documents
MABN621
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-pan-neurofascine, clone L11A/41
clone L11A/41, from mouse
Synonyme(s) :
Neurofascin
100 μG
479,00 $
479,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
479,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
479,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L11A/41, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La neurofascine est une protéine de liaison à l'ankyrine qui peut être impliquée dans la myélinisation, l'allongement des neurites, la synaptogenèse, le guidage des axones et les interactions neurone/cellule gliale. On en connaît deux isoformes : NF155 et NF186. L'isoforme NF155 est présente dans les oligodendrocytes, et est impliquée dans la croissance des neurites et l'adhérence neuronale. L'isoforme NF186 est exprimée dans les neurones, et peut optimiser la communication entre neurones par ancrage du segment initial des axones (AIS).
Spécificité
Autres homologies : Homme (99 % d'homologie de séquence).
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la pan-neurofascine de rat.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la pan-neurofascine dans du tissu de protubérance annulaire de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la neurofascine grâce à cet anticorps monoclonal de souris anti-pan-neurofascine, clone L11A/41, dont l'utilisation a été validée en western blotting et IHC.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la pan-neurofascine dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
~185 kDa et ~155 kDa (poids observés). Il existe trois isoformes connues, correspondant à 138 kDa, 134 kDa et 132 kDa, dues à l'épissage alternatif. Cette protéine a été observée aux poids suivants : ~186 kDa, ~180 kDa, ~166 kDa et ~155 kDa (Kriebel, M., et al. (2012). Int J Biochem Cell Biol. 44(5):694-697). Cette protéine peut subir une modification post-traductionnelle.
Forme physique
Anticorps monoclonal IgG1κ de souris purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Purifié
Purification sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de rat
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nadav I Weinstock et al.
Neuron, 107(1), 65-81 (2020-05-07)
Many therapies for lysosomal storage disorders rely on cross-correction of lysosomal enzymes. In globoid cell leukodystrophy (GLD), mutations in GALC cause psychosine accumulation, inducing demyelination, a neuroinflammatory "globoid" reaction and neurodegeneration. The efficiency of GALC cross-correction in vivo, the role of