MABN819
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, TOMA-1
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein tau oligomer, Tau oligomer, PHF-tau oligomer, Paired helical filament-tau oligomer, Neurofibrillary tangle protein oligomer
568,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
568,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Tau Antibody, oligomeric Antibody, clone TOMA-1, clone TOMA-1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TOMA-1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals (based on high homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Please refer to the following publications regarding the use of TOMA clones in Dot Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Neutralization, and Western Blotting applications:
1. Vuono, R., et al. (2015). Brain. 138(Pt 7):1907-1918.
2. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2015). J. Neurosci. 35(12):4857-4868.
3. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2014). J. Neurosci. 34(12):4260-4272.
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tau oligmers in 25 µg of Alzheimer′s diseased human brain lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable