WH0010163M2
Monoclonal Anti-WASF2 antibody produced in mouse
clone 8E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SCAR2, Anti-WAS protein family, member 2, Anti-WAVE2, Anti-dJ393P12.2
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WASF2(10163)
Description générale
Immunogène
Sequence
DRLQVKVTQLDPKEEEVSLQGINTRKAFRSSTIQDQKLFDRNSLPVPVLETYNTCDTPPPLNNLTPYRDDGKEALKFYTDPSYFFDLWKEKMLQDTKDIM
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable