MABN358
Anti-NB thymosin beta (TMSB15A Antibody), Clone 4A6.3
clone 4A6.3, from mouse
Synonyme(s) :
Thymosin beta-15A, NB thymosin beta, Thymosin-like protein 8
532,00 $
About This Item
532,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A6.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMSB15A(11013)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TMSB15A in human cerebral cortex tissue
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable