06-1063
Anti-Frizzled-7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
frizzled homolog 7, Frizzled, homolog of, 7, frizzled-7, frizzled homolog 7
517,00 $
About This Item
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FZD7(8324)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in human ductal in situ and GI tract tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in A431 cells.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Frizzled-7 on 10 µg of mouse brain microsomal fraction tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain microsomal fraction tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable