MABN2548
Anti-CLN6 Antibody, clone N400/24
clone N400/24, from mouse
Synonyme(s) :
Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein 6
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N400/24, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLN6(54982)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CLN6 in human stomach tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité