MABN88
Anti-K+/Cl- Cotransporter (KCC2) Antibody, clone N1/12
clone N1/12, from mouse
Synonyme(s) :
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12, potassium-chloride transporter), member 5
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N1/12, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC12A5(57468)
rat ... Slc12A5(171373)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected KCC2 in rat cortex area A-3 tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat cortex area A-3 tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable