MABN2295
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rat monoclonal, 2E9
Synonyme(s) :
ABPP, APPI, APP, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
530,00 $
About This Item
530,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Amyloid beta A4 protein Antibody, clone 2E9, clone 2E9, from rat
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E9, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunofluorescence applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunoprecipitation applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Amyloid beta A4 protein in 10 µg of human Ntera-2 cell lysate
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable