MABN1872
Anti-ApoER2 Antibody, clone 4H3E6
clone 4H3E6, from rat
Synonyme(s) :
Low-density lipoprotein receptor-related protein 8, ApoER2, Apolipoprotein E receptor 2, LRP-8
535,00 $
About This Item
535,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H3E6, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Lrp8(16975)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected developmental stage-dependent ApoER2 expression patterns among 4% paraformaldehyde-fixed, OCT-embedded frozen embryonic (E13.0 to E18.5) and neonatal (P0) brain tissues from wild-type, but not Apoer2-knockout mice (Hirota, Y., et al. (2015). J. Comp. Neurol. 523(3):463-478).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HA-tagged full-length mouse ApoER2 exogenously expressed in HEK293T cells (Hirota, Y., et al. (2015). J. Comp. Neurol. 523(3):463-478).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ApoER2 in 10 µg of embryonic E16 mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable