Documents
MABF299
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CCR2, clone 8C3.1
clone 8C3.1, from mouse
Synonyme(s) :
C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2, CCR-2, CCR2, CD192, MCP-1-R, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8C3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCR2 (729230)
Description générale
Le récepteur de la chimiokine C-C de type 2 (UniProt P41597 ; également connu sous les noms de C-C CKR-2, CC-CKR-2, CCR-2, CCR2, CD192, MCP-1-R, récepteur de la protéine 1 chimiotactique de monocyte) est codé par le gène CCR2 (également connu sous le nom de CMKBR2) (Gene ID 729230) chez l'être humain. Les récepteurs des chimiokines CC (CCR) sont des récepteurs couplés à la protéine G (GPCR) à 7 domaines transmembranaires qui lient les chimiokines CC (CCL) et sont les médiateurs de leurs activités biologiques. Les CCR et les CCL jouent un rôle central dans le recrutement physiologique et pathologique des cellules immunitaires. CCR2 peut interagir avec CCL2, CCL8 et CCL16. On le trouve à la surface des monocytes, des lymphocytes T à mémoire, des lymphocytes B et des basophiles chez l'être humain, ainsi que dans les macrophages péritonéaux chez la souris. CCR2 joue un rôle important dans le recrutement des monocytes/macrophages et des lymphocytes T. Les souris porteuses d'une inactivation du gène CCR2 présentent un défaut partiel de la fonction macrophagique, une diminution de la réponse immunitaire Th1, une diminution de la réaction d'hypersensibilité retardée et sont plus sensibles aux infections par des bactéries pathogènes. Le CCR2 humain est un GPCR à 7 domaines transmembranaires (a.a. 43-70, 81-100, 115-136, 154-178, 207-226, 244-268, 286-309) avec un domaine extracellulaire N-terminal (a.a. 1-42) et un domaine cytoplasmique C-terminal (a.a. 310-374).
Spécificité
Le clone 8C3.1 cible le domaine extracellulaire N-terminal des isoformes 1 et 2 épissées du CCR2 humain mentionnées par UniProt (P41597).
Immunogène
Domaine extracellulaire N-terminal humain recombinant avec étiquette GST.
Application
Analyse par cytométrie en flux : 2 µl d'un lot représentatif ont permis de détecter l'expression de CCR2 en surface parmi la population de lymphocytes "gated" parmi un million de PMBC humaines.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-CCR2, clone 8C3.1, réf. MABF299, a été validée en cytométrie en flux et en western blotting pour la détection de la CCR2.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules U937.
Analyse par western blotting (WB) : Une dilution au 1/100 000e de cet anticorps a permis de détecter CCR2 dans 10 µg de lysat de monocytes U937 de lymphome humain.
Description de la cible
Poids réel : ~40-50 kDa. 41,92 kDa (isoforme 1) et 41,06 kDa (isoforme 2) (poids déterminés par calcul). Les tailles plus grandes que celles calculées et le motif de bande maculé sont cohérents avec la détection des espèces CCR2 glycosylées de manière différentielle. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de souris purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable