Principaux documents
MABF2252
Sigma-Aldrich
Anti-Macrophage Antibody, clone HAM-56
25 μG
242,00 $
100 μG
619,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
242,00 $
100 μG
619,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
HAM-56
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgMκ
Description générale
Human alveolar macrophages.
Spécificité
Clone HAM-56 is a mouse monoclonal antibody that specifically detects human macrophages.
Application
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Macrophage in Immunohistochemistry applications (Gown, A.M., et. al. (1986). Am J Pathol. 125(1):191-207).
Qualité
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Macrophages in human tonsil tissue sections.
Forme physique
Purified mouse monoclonal antibody IgM in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.