MABF2046M
Anti-Zika Virus Antibody, clone ZV-54
clone ZV-54, from mouse
Synonyme(s) :
Genome polyprotein
538,00 $
About This Item
538,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ZV-54, monoclonal
Espèces réactives
virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neutralizing Analysis: A representative neutralized Zika Virus in Neutralizing applications (Zhao, H., et. al. (2016). Cell. 166(4):1016-27).
Neutralizing Analysis: A representative lot detected Zika Virus in ZIKV H/PF/2013 (French Polynesia, 2013) (Courtesy of Dr. Michael Diamond, M.D., Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, MO USA).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant protein consisting of ectodomain of Zika Virus Envelope.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable