MABF235
Anti-AIRE Antibody, clone Mab155
clone Mab155, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein, APECED protein
415,00 $
About This Item
415,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Mab155, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIRE(326)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected AIRE in freshly isolated endogenous peripheral blood lymphocytes (Rinderle, C., et al. (1999). Human Molecular Genetics. 8(2):277-290).
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected AIRE in human PBMC cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable