MABF162C
Anti-CD38 (human), PE, clone HIT2 Antibody
clone HIT2, from mouse, PE
Synonyme(s) :
ADP-ribosyl cyclase 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10, CD antigen CD38, CD38
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HIT2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD38(952)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD38 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable