MABE227
Anti-FTO Antibody, clone 5-2H10
clone 5-2H10, from mouse
Synonyme(s) :
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Fat mass and obesity-associated protein
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5-2H10, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FTO(79068)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FTO in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable