MABD34
Anti-Werner′s syndrome helicase (WRN) Antibody, clone 20A11.1
clone 20A11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Werner syndrome ATP-dependent helicase, DNA helicase, RecQ-like type 3, RecQ3, Exonuclease WRN, RecQ protein-like 2
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20A11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WRN(7486)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Werner′s syndrome helicase (WRN) in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable