MABE1934
Anti-IKFZ3 degron tag Antibody, clone 1C3-D3-F8
239,00 $
About This Item
239,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C3-D3-F8, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 58.02 kDa
observed mol wt ~39 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, bovine, rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Zinc finger protein Aiolos (IKZF3) in lysates from HEK293 cells ectopically expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA, but not in lysate from untransfected HEK293 cells (wild type).
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable