MABE1664
Anti-INK4b (p15) Antibody, clone GF10 (10C7A6)
culture supernatant, clone GF10 (10C7A6), from mouse
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B, MTS-2, Multiple tumor suppressor 2, p14-INK4b, p15-INK4b, p15INK4B
445,00 $
About This Item
445,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GF10 (10C7A6), monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN2B(1030)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected INK4b (p15) in 50 µg of HEK293T cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable