MABE1039
Anti-Nup96 Antibody, clone 4H5
clone 4H5, from rat
Synonyme(s) :
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup96
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nup98(269966)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nup96 in NIH/3T3 cells (Mizuguchi, C., et al. (2010). Hybridoma. 29(6):551-553).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nup96 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable