MABE1020
Anti-Acetyl Lysine, Pan, clone RM101 Antibody
clone RM101, from rabbit, purified by affinity chromatography
641,00 $
About This Item
641,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM101, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Acetyl Lysine, Pan in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Immunoprecipitation Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot immunoprecipitated Acetyl Lysine, Pan in A431 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 of this antibody detected Acetyl Lysine, Pan in Trichostatin A (TSA) treated HeLa cell lysate.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable