Documents
MABC586
Sigma-Aldrich
Anti-Sulf-2 Antibody, clone 8G1
clone 8G1, from mouse
Synonyme(s) :
Extracellular sulfatase Sulf-2, hSulf-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SULF2(55959)
Description générale
Sulf-2 is an endoplasmic reticulum enzyme that is involved in sulfur metabolism which is important in bone, cartilage, and skeletal development. Sulf-2 is also important in neurological situations including myelination and glial cell differentiation and GDNF activity. Sulf-2 activity is also found in the kidney and important in glomerular basement membrane development and glomerular function. Finally, Sulf-2 is involved in heparan sulfate metabolism. Sulf-2 removes sulfate moieties on heparan sulfate proteoglycans which in turn modulate the heparin binding growth factor signaling activity of the cell. Sulf-2 also impacts extracellular matrix interactions and it is important during development and growth, as well as Wnt signaling and VEGF production by endothelial cells during vascularization. In disease, Sulf-2 expression in cancer is upregulated and inhibition of Sulf-2 limits cancer progression and showed increased apoptosis within tumors, thus Sulf-2 activation is being examined as a potential anti-cancer therapy.
Immunogène
Recombinant protein corresponding to Human Sulf-2.
Application
Analyse par western blotting : µ
µ
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Sous-domaine de recherche
Marqueurs tumoraux
This Anti-Sulf-2 Antibody, clone 8G1 is validated for use in Western Blotting and Immunocytochemistry for the detection of Sulf-2.
Qualité
µµ
Description de la cible
&
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable