FCMAB312F
®
clone mGalC, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mGalC, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse, rabbit, chicken
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (immunogen homology)
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocoles
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.