MABC34
Anti-Beclin-1 Antibody, clone 9A1.1
clone 9A1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9A1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BECN1(8678)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Beclin-1 in HeLa cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Beclin-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.