Principaux documents
ABC118
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-bécline (Thr119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr119)
Informations sur le gène
human ... BECN1(8678)
Description générale
Le gène bécline-1 (BECN1) code pour une protéine en superhélice de 60 kDa qui interagit avec l'inhibiteur d'apoptose prototypique Bcl-2. Ce gène promeut l'autophagie chez la levure présentant une défaillance de l'autophagie, avec une perturbation ciblée de agp6/vps30, et dans les cellules de carcinome du sein MCF7 humain. L'activité promotrice de l'autophagie de bécline-1 dans les cellules MCF7 est associée à l'inhibition de la prolifération, de la clonogénicité et de la tumorigenèse des cellules. Il a été observé que ce gène améliore la pathologie neurodégénérative de modèles avec α-synucléine de la maladie de Parkinson et de la maladie à corps de Lewy. L'expression endogène de la protéine bécline-1 est souvent faible dans le tissu et les lignées de cellules de carcinome épithélial du sein humain, mais elle est omniprésente et à haut niveau dans l'épithélium de sein normal. Il a également été montré que la bécline-1 contient un motif de signal d'exportation nucléaire riche en résidus leucine, ce qui pourrait suggérer que la fonction d'autophagie et/ou de suppression tumorale nécessite un transport nucléocytoplasmique régulé CRM1-dépendant.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le domaine BH3 de la bécline phosphorylée au niveau du résidu Thr119.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au domaine BH3 de la bécline humaine phosphorylée au niveau du résidu Thr119.
Épitope : Domaine BH3
Application
Analyse par western blotting / Analyse d'inhibition de peptide : Une concentration de 5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-bécline (Thr119) dans un lysat de cellules LNCap. Une inhibition peptidique a été observée lors de l'ajout de phospho-peptides, mais pas dans le cas de l'ajout de peptides non phosphorylés.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détectez la bécline à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-phospho-bécline (Thr119), dont l'utilisation a été validée en western blotting et dans les tests d'inhibition de peptide.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu de tumeur de la prostate humaine.
Analyse par western blotting : Une concentration de 5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine dans 10 µg de lysat de tissu de tumeur de la prostate humaine.
Description de la cible
~50 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Produit purifié par affinité
Sérum polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu de tumeur de la prostate humaine.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Miray Turk et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(4) (2021-02-11)
Expression levels of the major mammalian autophagy regulator Beclin 1 and its interaction with Bcl-2 regulate the switch between autophagic cell survival and apoptotic cell death pathways. However, some of the regulators and the precise mechanisms of these processes still
Changxuan Chen et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 51(6), e7080-e7080 (2018-04-26)
Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of cancer death in men. Irradiation is one of the available options for treatment of PCa, however, approximately 10-45% of PCa are resistant to irradiation. We aimed to explore the role of
M-L Plissonnier et al.
Oncogene, 36(48), 6712-6724 (2017-08-08)
Hepatitis C virus (HCV) infection is a leading cause of hepatocellular carcinoma (HCC), mainly through cirrhosis induction, spurring research for a deeper understanding of HCV versus host interactions in cirrhosis. The present study investigated crosstalks between HCV infection and UNC5A
Hanan Abu-Tayeh Suleiman et al.
International journal of molecular sciences, 23(20) (2022-10-28)
The kidney glomerular filtration barrier (GFB) is enriched with heparan sulfate (HS) proteoglycans, which contribute to its permselectivity. The endoglycosidase heparanase cleaves HS and hence appears to be involved in the pathogenesis of kidney injury and glomerulonephritis. We have recently
David Mondaca-Ruff et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1553-1553 (2019-02-26)
Hypertension is a disease associated to increased plasma levels of angiotensin II (Ang II). Ang II can regulate proliferation, migration, ROS production and hypertrophy of vascular smooth muscle cells (VSMCs). However, the mechanisms by which Ang II can affect VSMCs
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.