MABC288
Anti-Folliculin (FLCN), Antibody clone 8D9.2
clone 8D9.2, from mouse
Synonyme(s) :
Folliculin, BHD skin lesion fibrofolliculoma protein, Birt-Hogg-Dube syndrome protein, Folliculin (FLCN)
494,00 $
About This Item
494,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8D9.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLCN(201163)
Description générale
Immunogène
Application
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folliculin (FLCN) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable