Principaux documents
07-2113
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-protéine-ribosomique S6 (Ser240/Ser244)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
40S ribosomal protein S6, Phosphoprotein NP33
100 μG
401,00 $
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
401,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer240/pSer244)
Informations sur le gène
human ... RPS6(6194)
Description générale
La protéine S6 (protéine ribosomale S6, RpS6, protéine ribosomale 40S S6) est connue pour son rôle dans la croissance et la prolifération cellulaires. Elle se trouve en aval de la voie PI3K/Akt/mTOR en tant que substrat de la kinase p70 S6 et de la voie Ras/Erk en tant que substrat de la RSK. La protéine S6 est phosphorylée en réponse à la stimulation par des facteurs de croissance, par des agents de promotion tumorale et par des mitogènes. Elle est déphosphorylée lors de l'arrêt de la croissance. Il existe deux sites majeurs de phosphorylation de la protéine S6 : Ser235/Ser236 connu pour être phosphorylé par la kinase p70S6 ainsi que par la RSK, et Ser240/244 qui semble être uniquement phosphorylé par la p70S6K.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine ribosomique S6 phosphorylée au niveau des résidus Ser240/Ser244.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH correspondant à la protéine ribosomique S6 humaine phosphorylée au niveau des résidus Ser240/Ser244.
Épitope : site Ser240/Ser244 phosphorylé
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine ribosomique S6 dans des cellules A431 et dans des cellules A431 traitées au PMA et non traitées.
Domaine de recherche
Signalisation
L'utilisation de cet anticorps anti-phosphoprotéine ribosomale S6 a été validée en WB et en ICC pour la détection de la phosphoprotéine ribosomale S6.
Sous-domaine de recherche
Signalisation PI3K, Akt et mTOR
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules A431 traitées au PMA et non traitées.
Analyse par western blotting : une concentration de 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine ribosomique S6 dans 10 µg de lysats de cellules A431 traitées au PMA et non traitées.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 32 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysats de cellules A431 traitées au PMA et non traitées
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable