MABC182
Anti-NRF-1 Antibody, clone 10B11.1
clone 10B11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear respiratory factor 1, Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10B11.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRF1(4899)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable