MAB3199Z
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide Free
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD324, MAB3199
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
67A4, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
FACS Analysis
Functional blocking of E-cadherin
Does not work well for immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Forme physique
Autres remarques