Documents
MAB8186
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-EA-D-p52/50 d'EBV, clone R3
clone R3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
EA-D-p52\50
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Immunofluorescence
Tests ELISA
Immunotransfert
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
L'anticorps anti-EBV EA-D-p52/50, clone R3, détecte la présence des protéines EA-D-p52/50 de l'EBV. Il a été publié et validé pour une utilisation en ELISA, en immunofluorescence et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon phosphate salin 0,2 M + NaCl 0,25 M contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Association of Epstein-Barr virus early antigen diffuse component and virus-specified DNA polymerase activity.
Li, J S, et al.
Journal of virology, 61, 2947-2949 (1987)
Identification of polypeptide components of the Epstein-Barr virus early antigen complex with monoclonal antibodies.
Pearson, G R, et al.
Journal of virology, 47, 193-201 (1983)
Epstein-Barr virus EBNA1 protein regulates viral latency through effects on let-7 microRNA and dicer.
Mansouri, S; Pan, Q; Blencowe, BJ; Claycomb, JM; Frappier, L
Journal of virology null
Functions of the Epstein-Barr virus EBNA1 protein in viral reactivation and lytic infection.
Sivachandran, N; Wang, X; Frappier, L
Journal of virology null
XueQiao Liu et al.
Journal of virology, 90(2), 1129-1138 (2015-11-13)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous gammaherpesvirus associated with both B cell and epithelial cell malignancies. EBV infection of B cells triggers activation of several signaling pathways that are critical for cell survival, virus latency, and growth transformation. To identify