MAB706
Anti-E. coli Antibody, 02 Antigen, Non-Laboratory Stains, clone 1002/224.15
clone 1002/224.15, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Escherichia coli
316,00 $
About This Item
316,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1002/224.15, monoclonal
Espèces réactives
E. coli
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
IFA
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Bacterial
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable