EC11303
Escherichia coli
Strain B, lyophilized cells
Synonyme(s) :
E. coli
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile (not processed or packaged aseptically)
Forme
lyophilized cells
Adéquation
not intended for starter culture
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in the isolation of DNA from lyophilized cell
- in the preparation of crude cell lysate for developing scalable purification method for recombinant protein A
- as test proteome for comparative electrophoresis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable