Principaux documents
MAB5432
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CREB
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
cAMP-response Element Binding Protein
100 μG
534,00 $
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Description générale
La protéine de liaison à l'élément de réponse à l'AMPc (CREB pour "cAMP-Response Element Binding Protein") est un facteur de transcription bêta-ZIP qui active des gènes cibles par l'intermédiaire d'éléments de réponse à l'AMPc. La protéine CREB est capable d'induire des signaux à partir de différents stimuli physiologiques, entraînant la régulation d'une multitude de réponses cellulaires. Bien qu'elle soit exprimée dans de nombreux tissus, elle joue un important rôle de régulation dans le système nerveux. La protéine CREB jouerait un rôle clé dans l'augmentation de la survie neuronale, la prolifération des précurseurs, la croissance des neurites et la différenciation neuronale dans certaines populations de neurones. La CREB stimule cette croissance et cette différenciation en tant que médiateur des voies des neurotrophines. En interagissant avec différents partenaires de dimérisation, elle peut activer sélectivement plusieurs gènes en aval. La protéine CREB est activée par la phosphorylation de son résidu Ser133 par différentes voies de signalisation telles que la voie Erk, la voie Ca2+ et la voie du stress.
Spécificité
Réagit avec la protéine CERB.
Immunogène
Protéine CREB-A recombinante.
Application
Analyse par western blotting : 1 à 5 μg/ml. Reconnaît la protéine de ~43 kDa.
Test ELISA : 0,1 à 1,0 μg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-CREB est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la protéine de liaison à l'élément de réponse à l'AMPc (CREB). Il est validé pour une utilisation en test ELISA et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-218
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait nucléaire de Jurkat, lysat de cellules entières A-431
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hong Cao et al.
Neuroscience bulletin, 28(1), 77-87 (2012-01-12)
The rostral anterior cingulate cortex (rACC) is implicated in processing the emotional component of pain. N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are highly expressed in the rACC and mediate pain-related affect by activating a signaling pathway that involves cyclic adenosine monophosphate (cAMP)/protein kinase
Yan-Yan Sun et al.
Scientific reports, 6, 30743-30743 (2016-08-05)
The number and subtype composition of N-methyl-d-aspartate receptor (NMDAR) at synapses determines their functional properties and role in learning and memory. Genetically increased or decreased amount of GluN2B affects hippocampus-dependent memory in the adult brain. But in some experimental conditions
C E M Fernandes et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 52(5), e8334-e8334 (2019-05-01)
Studies have shown that an injection with the histamine H4 receptor agonist VUF-8430 modulates emotional memory processes. In the present study, the aim was to verify if intraperitoneal (ip) injection of VUF-8430 (500 ng/kg) in mice affects the synthesis of
Wen Huang et al.
International journal of molecular medicine, 41(6), 3559-3569 (2018-03-08)
Microglial activation-mediated inflammatory damage to oligodendrocytes is a key step in the etiology of ischemic white matter lesions. The adenosine A1 receptor (A1R) and adenosine A2a receptor (A2aR) have been reported to regulate the activation of microglia, however, the underlying mechanisms remain elusive. Thus
Andrew M Chiu et al.
Cell reports, 28(2), 332-341 (2019-07-11)
In mature neurons, postsynaptic N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are segregated into two populations, synaptic and extrasynaptic, which differ in localization, function, and associated intracellular cascades. These two pools are connected via lateral diffusion, and receptor exchange between them modulates synaptic NMDAR