MAB4350
Anti-BMP-7 Antibody, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMP7(655)
mouse ... Bmp7(12162)
Description générale
Spécificité
Application
Western Blotting: Recommended working concentration is 1 – 2 µg/mL.
Description de la cible
Forme physique
150 mM NaCl, and 0.05% sodium azide.
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable