MAB3510
Anticorps anti-BrdU, clone BU-1
culture supernatant, clone BU-1, Chemicon®
Synonyme(s) :
BrdU
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BU-1, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cellules traitées à la BrdU
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable