Principaux documents
MAB3222
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-BrdU, clone IIB5
clone IIB5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
BrdU
100 μG
559,00 $
559,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
559,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
559,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IIB5, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
La détection immunocytochimique de la bromodésoxyuridine (BrdU) intégrée à l'ADN constitue un outil puissant pour l'étude de la cytocinétique des cellules normales et néoplasiques. Le marquage in vitro ou in vivo des cellules tumorales à l'aide de BrdU, un analogue de la thymidine, puis la détection de la BrdU incorporée par des anticorps monoclonaux anti-BrdU, est une méthode précise et complète de quantification du degré de synthèse d'ADN. La BrdU est incorporée dans l'ADN nouvellement synthétisé des cellules en phase S et peut ainsi fournir une estimation de la fraction des cellules se trouvant dans la phase S. Elle permet aussi d'obtenir des informations sur la dynamique de la prolifération (par exemple taux de transition vers la phase S et temps de doublement potentiel) avec une analyse par cytométrie en flux à deux variables BrdU/ADN.
Spécificité
Réagit spécifiquement avec la bromodésoxyuridine. Reconnaît aussi la BrdU incorporée à l'ADN nucléaire.
Immunogène
Fusion de cellules de myélome de souris avec des cellules de rate issues d'une souris immunisée par voie intrapéritonéale avec de la BrdU conjuguée à de l'albumine de sérum bovin.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunohistochimie : Dilution au 1/100-1/200e sur des tissus congelés et inclus en paraffine traités par protéinase/acide. Aller sur :
http://www.protocol-online.org/prot/Immunology/Immunohistochemistry pour voir divers exemples de protocoles.
Cytométrie en flux : Dilution au 1/100-1/200e ; traitement du type acide/méthanol requis.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Pour que l'anticorps fonctionne, un prétraitement est nécessaire pour exposer l'ADN (1 mg/ml de pepsine dans du HCl 0,01 M pendant 30 min à température ambiante).
L'anticorps anti-BrdU, clone IIB5, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la bromodésoxyuridine, ou BrdU, qui a été validé en FC, ICC, et IHC(P).
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A dans du PBS avec 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Maintenir à -20 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Toutes les espèces contenant de l'ADN, après incorporation de BrdU.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Activity-dependent modulation of odorant receptor gene expression in the mouse olfactory epithelium.
Zhao, S; Tian, H; Ma, L; Yuan, Y; Yu, CR; Ma, M
Testing null
Alyssa M Molinaro et al.
EMBO reports, 22(3), e50292-e50292 (2021-01-30)
Epimorphic regeneration commonly relies on the activation of reserved stem cells to drive new cell production. The planarian Schmidtea mediterranea is among the best regenerators in nature, thanks to its large population of adult stem cells, called neoblasts. While neoblasts
Dehuan Wang et al.
Research (Washington, D.C.), 7, 0433-0433 (2024-08-02)
Mitophagy maintains tissue homeostasis by self-eliminating defective mitochondria through autophagy. How mitophagy regulates stem cell activity during hair regeneration remains unclear. Here, we found that mitophagy promotes the proliferation of hair germ (HG) cells by regulating glutathione (GSH) metabolism. First
Laurence Faucher-Giguère et al.
NAR cancer, 4(1), zcab050-zcab050 (2022-01-21)
Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are an omnipresent class of non-coding RNAs involved in the modification and processing of ribosomal RNA (rRNA). As snoRNAs are required for ribosome production, the increase of which is a hallmark of cancer development, their expression
Fang Yuan et al.
Scientific reports, 8(1), 5674-5674 (2018-04-06)
This study is to explore the molecular regulation mechanism of CD133 which is associated with malignancy and poor prognosis of blood system diseases. CD133+HUCB-MNC (human umbilical cord blood mononuclear cells) and CD133-HUCB-MNC were isolated and amplificated from umbilical cord blood