MilliporeSigma
MAB030
Anticorps anti-ADN double brin, clone BV16-13
culture supernatant, clone BV16-13, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps anti-ADN double brin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
BV16-13, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
Application:
ELISA, ICC, RIA
Citations:
30
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
BV16-13, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Épitope : double brin, 28 % de réactivité avec le simple brin
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Apoptose et cancer
Détectez l'ADN à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-ADN double brin, clone BV16-13, qui a fait ses preuves en ELISA, RIA et ICC.
EIA/RIA
Immunocytochimie
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Apoptose - Autre
Biochem/physiol Actions
ADN double brin (ADNdb) (forme B) humain. Présente 95 % de réactivité avec l'ADNdb et 28 % de réactivité avec l'ADNsb.
ESSAI DE LIAISON :
Du surnageant a été incubé avec des fragments de restriction d'ADNdb en duplex ou d'ADNsb dénaturés par voie thermique et marqués avec une extrémité 32P (20 pmoles de nucléotides ; 16 000 cpm), puis a subi une précipitation des complexes ADN/anticorps anti-ADN avec un excès d'anticorps de lapin anti-souris, suivie d'une quantification de l'ADN [32P] lié par effet Cherenkov.
LIAISON À L'ANTIGÈNE
PROFIL : Liaison relative avec :
ADN naturel Homopolymères synthétiques
ADNdb(a) ADNsb(b) poly(dA) poly(dC) poly(dG) poly(dT) poly(dI) poly(dU)
1,00 0,45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Des acides nucléiques ont été complexés avec du mBSA en phase solide puis incubés avec un anticorps anti-ADN. La liaison à de la protéine A radio-iodée à la quantité d'anticorps la plus élevée ayant été testée (soit 10 mg d'anticorps purifié, soit une dilution au 1/2 d'un surnageant de culture) a été mesurée et normalisée par rapport à celle déterminée pour l'antigène préférentiel (à laquelle a été attribuée une valeur de 1,0).
a) ADN de thymus de veau endogène b) ADN de thymus de veau dénaturé par voie thermique
Physical form
Surnageant de culture tissulaire non purifié issu d'un système de perfusion, filtré sur une membrane de 0,2 μm avant mise en flacon. Le produit contient 20 % de FBS et de la ciprofloxacine à une concentration finale de 10 μg/ml.
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1